Learn More
7-Deazahypoxanthin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15401809
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15401809 5 g 5 Gramm
15491799 1 g 1 Gramm
15411809 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15401809 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64537.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 3680-71-5 | C6H5N3O | 135.13 g/mol
It is used as pharmaceutical intermediate. Methylated 7-Deazahypoxanthines is used as regiochemical probes of xanthine oxidase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Methylierte 7-Deazahypoxanthine werden als regiochemische Sonden der Xanthinoxidase verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylsulfoxid.
Hinweise
Feuchtigkeits- und lichtempfindlich. Lagerung bei -20 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3680-71-5
Summenformel C6H5N3O
Molekulargewicht (g/mol) 135.13
MDL-Nummer MFCD08445809
InChI-Schlüssel FBMZEITWVNHWJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-ol, pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-ol, 7-deazahypoxanthine, 3h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4 7h-one, 4-hydroxypyrrolo 2,3-d pyrimidine, 4-hydroxypyrrolopyrimidine, 1h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4 7h-one, 3,7-dihydro-4h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-one, pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-one
PubChem CID 96194
IUPAC-Name 1H,4H,7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-one
SMILES O=C1N=CNC2=C1C=CN2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Deazahypoxanthine
Schmelzpunkt 345°C to 350°C
Farbe Braun
Menge 5 g
Beilstein 607869
Empfindlichkeit Light and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in dimethyl sulfoxide.
Formelmasse 135.13
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest