Learn More
7-Cumaryltriflat, TRC
Artikelnummer. 30362081
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30362081 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30362081 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC756450250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Consulta la politica di reso
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chemischer Name oder Material 7-Coumaryl Triflate
CAS 108530-10-5
Summenformel C10H5F3O5S
Menge 250 mg
Synonym 1,1,1-Trifluoro-methanesulfonic Acid 2-Oxo-2H-1-benzopyran-7-yl Ester
InChI-Formel InChI=1S/C10H5F3O5S/c11-10(12,13)19(15,16)18-7-3-1-6-2-4-9(14)17-8(6)5-7/h1-5H
SMILES FC(F)(F)S(=O)(=O)Oc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1
IUPAC-Name (2-Oxochromen-7-yl)trifluormethansulfonat
Molekulargewicht (g/mol) 294.2
Formelmasse 293.981
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.