Learn More
7-Chlorheptannitril, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11336746
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11336746 10 g 10 Gramm
11346746 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11336746 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L03997.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22819-91-6
Summenformel C7H12ClN
Molekulargewicht (g/mol) 145.63
MDL-Nummer MFCD00039504
InChI-Schlüssel FXBITRHTKQZLRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-chloroheptanonitrile, 7-chloroheptane-1-nitrile, acmc-20alx5, 7-chloranylheptanenitrile, heptanenitrile,7-chloro
PubChem CID 89854
IUPAC-Name 7-Chlorheptannitril
SMILES C(CCCCl)CCC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Chloroheptanenitrile
Dichte 1.003
Siedepunkt 80°C (0.6 mmHg)
Brechungsindex 1.452
Menge 10 g
UN-Nummer UN3276
Beilstein 1747798
Formelmasse 145.63
Reinheit (%) 99%