Learn More
7-Chlor-1,3-Dihydro-5-(2-Fluorophenyl)-2-Nitromethylen-2H-1,4-Benzodiazepin 4-Oxid, TRC
Artikelnummer. 30010494
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30010494 100 mg 100 Milligramm
30007387 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30010494 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC366465100MG
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60656-76-0
Summenformel C16H11ClFN3O3
Molekulargewicht (g/mol) 347.73
Synonym 7-Chloro-5-(2-fluorophenyl)-2,3-dihydro-2-(nitromethylene)-1H-1,4-benzodiazepine 4-Oxide, Midazolam Intermediate II
IUPAC-Name 7-Chlor-1-(3-Fluorophenyl)-3-Methyliden-2-Nitro-4-Oxido-2H-1,4-Benzodiazepin-4-ium
SMILES C=C1C(N(C2=C(C=C(C=C2)Cl)C=[N+]1[O-])C3=CC(=CC=C3)F)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Chloro-5-(2-fluorophenyl)-2,3-dihydro-2-(nitromethylene)-1H-1,4-benzodiazepine 4-Oxide
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H11ClFN3O3/c1-10-16(21(23)24)20(14-4-2-3-13(18)8-14)15-6-5-12(17)7-11(15)9-19(10)22/h2-9,16H,1H2
Formelmasse 259.016