Learn More
7-Bromchinolin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15430989
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15430989 1 g 1 Gramm
15450989 250 mg 250 Milligramm
15440989 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15430989 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63987.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 4965-36-0 | C9H6BrN | 208.058 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4965-36-0
Summenformel C9H6BrN
Molekulargewicht (g/mol) 208.058
MDL-Nummer MFCD03695823
InChI-Schlüssel XYBSZCUHOLWQQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinoline, 7-bromo, 7-bromo-quinoline, pubchem12788, ksc238o9n, abbypharma ap-12-10883
PubChem CID 521259
IUPAC-Name 7-Bromochinolin
SMILES C1=CC2=C(C=C(C=C2)Br)N=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Bromoquinoline
Menge 1 g
Formelmasse 208.06
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest