Learn More
7-Bromindol, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11478620
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.25 g
1 g
5 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
1 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11478620 1 g 1 Gramm
11458620 0.25 g 0.25 Gramm
11468620 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11478620 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 044422.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51417-51-7
Summenformel C8H6BrN
Molekulargewicht (g/mol) 196.047
MDL-Nummer MFCD00799492
InChI-Schlüssel RDSVSEFWZUWZHW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-bromoindole, 1h-indole, 7-bromo, 7-bromo-indole, 7-bromindol, 7-bromoindol, 7-brom-1h-indole, pubchem7318, acmc-209ktm, ksc269i1f
PubChem CID 2757020
IUPAC-Name 7-Brom-1H-Indol
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)Br)NC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Bromoindole
Schmelzpunkt 42°C to 44°C
Menge 1 g
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 196.05
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver