Learn More
7-Bromheptannitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11341817
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11341817 5 g 5 Gramm
11351817 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11341817 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L05068.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 20965-27-9 | C7H12BrN | 190.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20965-27-9
Summenformel C7H12BrN
Molekulargewicht (g/mol) 190.08
MDL-Nummer MFCD00001982
InChI-Schlüssel HVVQSKCGHAPHMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-bromoheptanonitrile, heptanenitrile, 7-bromo, 6-cyanohexyl bromide, 1-bromo-6-cyanohexane, 6-bromohexylcyanide, 6-bromohexyl cyanide, 7-bromo-heptanonitrile, 7-bromoheptan enitrile, 7-bromanylheptanenitrile, acmc-1cc07
PubChem CID 88737
IUPAC-Name 7-Bromheptannitril
SMILES BrCCCCCCC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Bromoheptanenitrile
Dichte 1.266
Siedepunkt 114°C to 115°C (4 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.475
Menge 5 g
UN-Nummer UN3276
Beilstein 1748070
Formelmasse 190.09
Reinheit (%) 98%