Learn More
7-Brom-5-Fluorbenzo[b]furan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15436837
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15436837 250 mg 250 Milligramm
15426837 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15436837 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33948.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 253429-19-5 | C8H4BrFO | 215.021 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 253429-19-5
Summenformel C8H4BrFO
Molekulargewicht (g/mol) 215.021
MDL-Nummer MFCD09056780
InChI-Schlüssel TYBMMMOEVBNTDU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 22144816
IUPAC-Name 7-Brom-5-fluoro-1-benzofuran
SMILES C1=COC2=C(C=C(C=C21)F)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Bromo-5-fluorobenzo[b]furan
Menge 250 mg
Synonym 7-bromo-5-fluorobenzofuran, 7-bromo-5-fluorobenzo b furan, 5-fluoro-7-bromobenzofuran, 7-bromo-5-fluoro-benzofuran, benzofuran,7-bromo-5-fluoro, benzofuran, 7-bromo-5-fluoro, 7-bromanyl-5-fluoranyl-1-benzofuran
Formelmasse 215.02
Reinheit (%) 97%