Learn More
7-Bromo-2,3-Dioxoindolin, 97 %, Maybridge
Marke:  Maybridge MO07293DA
Additional Details : CAS : 20780-74-9 Gewicht : 0.05100kg
Menge 1g
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10014982
  • 65.03 CHF / 1 Gramm
Verfügbar ab
12-05-2021
Chemische Identifikatoren
20780-74-9
226.029
OCVKSIWBTJCXPV-UHFFFAOYSA-N
2302353
C1=CC2=C(C(=C1)Br)NC(=O)C2=O
C8H4BrNO2
MFCD00774354
7-bromoisatin, 7-bromoindoline-2,3-dione, 7-bromo-2,3-dioxoindoline, 1h-indole-2,3-dione, 7-bromo, 7-bromoindole-2,3-dione, 7-bromo-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 7-bromoindole-1h-2,3-dione, 7-bromo-2,3-indolinedione, 7-bromo isatin, 7-bromo-isatin
7-Brom-1H-indol-2,3-dion
Spezifikation
7-Bromo-2, 3-dioxoindoline
1g
97.0
C8H4BrNO2
7-bromoisatin, 7-bromoindoline-2,3-dione, 7-bromo-2,3-dioxoindoline, 1h-indole-2,3-dione, 7-bromo, 7-bromoindole-2,3-dione, 7-bromo-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 7-bromoindole-1h-2,3-dione, 7-bromo-2,3-indolinedione, 7-bromo isatin, 7-bromo-isatin
C1=CC2=C(C(=C1)Br)NC(=O)C2=O
226.029
226.03
Bernsteinfarbene Glasflasche
20780-74-9
97%
MFCD00774354
OCVKSIWBTJCXPV-UHFFFAOYSA-N
7-Brom-1H-indol-2,3-dion
2302353
97%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation