Learn More
7-Brom-1-methyl-3,4-dihydro-2(1H)-chinolinon, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15408365
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15408365 1 g 1 Gramm
15418365 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15408365 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33197.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1086386-20-0 | C10H10BrNO | 240.10 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1086386-20-0
Summenformel C10H10BrNO
Molekulargewicht (g/mol) 240.10
MDL-Nummer MFCD11655616
InChI-Schlüssel XVBPEXCFWANWIM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-bromo-1-methyl-3,4-dihydro-2 1h-quinolinone, 7-bromo-1-methyl-3,4-dihydroquinolin-2 1h-one, 2 1h-quinolinone, 7-bromo-3,4-dihydro-1-methyl
PubChem CID 46741415
IUPAC-Name 7-Brom-1-Methyl-3,4-Dihydrochinolin-2-on
SMILES CN1C(=O)CCC2=C1C=C(Br)C=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Bromo-1-methyl-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone
Schmelzpunkt 130°C to 134°C
Menge 1 g
Formelmasse 240.1
Reinheit (%) 96%