Learn More
7-Azaindol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4229074
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
271-63-6
C7H6N2
118.14
MFCD00005606,MFCD00075874
MVXVYAKCVDQRLW-UHFFFAOYSA-N
7-azaindole, 1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 1,7-diazaindene, 7h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 7-aza-1-pyrindine, 1,7-dideazapurine, 1 h-pyrrolo 2,3:b pyridine, 7-aza indole, unii-qx4465nr9t
9222
1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
N1C=CC2=CC=CN=C12
271-63-6
C7H6N2
118.14
MFCD00005606,MFCD00075874
MVXVYAKCVDQRLW-UHFFFAOYSA-N
7-azaindole, 1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 1,7-diazaindene, 7h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 7-aza-1-pyrindine, 1,7-dideazapurine, 1 h-pyrrolo 2,3:b pyridine, 7-aza indole, unii-qx4465nr9t
9222
1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
N1C=CC2=CC=CN=C12
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 7-Azaindole
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 103.0°C to 107.0°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 270°C (1004.0 HPA)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Beilstein 23, V,6, 306
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, acetonitrile
Formelmasse 118.14
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 7-Azaindole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.