Learn More
7-Azaindazol, TRC
Artikelnummer. 30346067
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 g
Packungsgröße:
2 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30346067 2 g 2 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30346067 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA8002602G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Azaindazole
CAS 271-73-8
Summenformel C6H5N3
Menge 2 g
Synonym 1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridine, 7-Aza-1H-indazole, Pyrazolo[3,4-b]pyridine
InChI-Formel InChI=1S/C6H5N3/c1-2-5-4-8-9-6(5)7-3-1/h1-4H,(H,7,8,9)
SMILES c1cnc2[nH]ncc2c1
IUPAC-Name 1H-Pyrazolo[3,4-b]Pyridin
Molekulargewicht (g/mol) 119.12