Learn More
(7-Aza-1 H-Benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphonium-Hexafluorophosphat, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15495265
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15495265 5 g 5 Gramm
15485265 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15495265 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H54378.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 156311-83-0 | C17H27F6N7OP2 | 521.39 g/mol
(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate is used as reagent for synthesis of cyclic RGC pentapeptides for functionalization through click chemistry, fluorescent glucose bioprobes and ReactIR™ flow cell. It is also used as reagent for disulfide bond engineering, heteroaryl ether synthesis and optimization of conformational constraint on non-phosphorylated cyclic peptide antagonists of the Grb2-SH2 domain.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(7-Aza-1 H-Benzotriazol-1-yloxy)tri(1 -pyrrolidinyl)phosphonium-Hexafluorophosphat wird als Reagenz für die Synthese zyklischer RGC-Pentapeptide zur Funktionalisierung durch Klick-Chemie, fluoreszierende Glukose-BioProbes und ReactIR™-Durchflusszellen verwendet. Es wird auch als Reagenz für die Disulfid-Bindungstechnik, für die Heteroarylether-Synthese und für die Optimierung von Konformationsbeschränkungen verwendet, die für die nicht phosphorylierten zyklischen Peptid-Antagonisten der GRB2-SH2-Domäne gelten.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 156311-83-0
Summenformel C17H27F6N7OP2
Molekulargewicht (g/mol) 521.39
MDL-Nummer MFCD03703417
InChI-Schlüssel CBZAHNDHLWAZQC-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyaop, 3h-1,2,3 triazolo 4,5-b pyridin-3-yl oxy tri pyrrolidin-1-yl phosphonium hexafluorophosphate v, 7-azabenzotriazol-1-yloxy tripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate, 3-hydroxy-3h-1,2,3-triazolo 4,5-b pyridinato-o tri-1-pyrrolidinylphosphonium hexafluorophosphate, pyaop reagent, 7-azabenzotriazol-1-yloxy tripyrrolidino-phosphonium hexafluorophosphate, 7-azabenzotriazol-1-yloxy-tris-pyrrolidino phosphonium hexafluorophosphate, pubchem12746, ksc491e1h
PubChem CID 11038641
IUPAC-Name Tripyrrolidin-1-yl(triazolo[4,5-b]pyridin-3-yloxy)phosphanium;hexafluorphosphat
SMILES F[P-](F)(F)(F)(F)F.C1CCN(C1)[P+](ON1N=NC2=CC=CN=C12)(N1CCCC1)N1CCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (7-Aza-1H-benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate
Schmelzpunkt 163°C to 168°C
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 521.38
Reinheit (%) ≥99%