Learn More
(7-Aza-1 H-Benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphonium-Hexafluorophosphat, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate is used as reagent for synthesis of cyclic RGC pentapeptides for functionalization through click chemistry, fluorescent glucose bioprobes and ReactIR™ flow cell. It is also used as reagent for disulfide bond engineering, heteroaryl ether synthesis and optimization of conformational constraint on non-phosphorylated cyclic peptide antagonists of the Grb2-SH2 domain.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
(7-Aza-1 H-Benzotriazol-1-yloxy)tri(1 -pyrrolidinyl)phosphonium-Hexafluorophosphat wird als Reagenz für die Synthese zyklischer RGC-Pentapeptide zur Funktionalisierung durch Klick-Chemie, fluoreszierende Glukose-BioProbes und ReactIR™-Durchflusszellen verwendet. Es wird auch als Reagenz für die Disulfid-Bindungstechnik, für die Heteroarylether-Synthese und für die Optimierung von Konformationsbeschränkungen verwendet, die für die nicht phosphorylierten zyklischen Peptid-Antagonisten der GRB2-SH2-Domäne gelten.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (7-Aza-1H-benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate |
| Schmelzpunkt | 163°C to 168°C |
| Menge | 1 g |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
| Formelmasse | 521.38 |
| Reinheit (%) | ≥99% |