Learn More
7-Aminothieno[2,3-b]Pyrazin-6-Carboxylsäure, ≥90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10641654
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10641654 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10387354 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10641654 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO07475DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 56881-31-3
Summenformel C7H5N3O2S
Molekulargewicht (g/mol) 195.196
MDL-Nummer MFCD08271964
InChI-Schlüssel UJUCBOIXAMPUQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-aminothieno 2,3-b pyrazine-6-carboxylic acid, 7-aminothieno 2,3-b pyrazine-6-carboxylicacid, 7-aminothiopheno 3,2-b pyrazine-6-carboxylic acid, thieno 2,3-b pyrazine-6-carboxylicacid, 7-amino, 7-aminothieno 2,3-b pyrazine-6-carboxylic acid mb41-1
PubChem CID 12225712
IUPAC-Name 7-Aminothieno[2,3-b]pyrazin-6-carbonsäure
SMILES C1=CN=C2C(=N1)C(=C(S2)C(=O)O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Aminothieno[2, 3-b]pyrazine-6-carboxylic acid
CAS Min. % 90.0
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 195.2
Reinheit (%) 90%