Learn More
7-Aminodesacetoxycephalosporansäure, Mikromol™
Artikelnummer. 17981996
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17981996 25 mg 25 Milligramm
17961116 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17981996 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0811.010025
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
7-Aminodesacetoxycephalosporansäure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Aminodesacetoxycephalosporanic Acid
CAS 22252-43-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 7-Aminodesacetoxycephalosporanic Acid
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C8 H10 N2 O3 S
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Cefadroxil Monohydrate Imp. B (EP), Cefadroxil Imp. B (EP), Cefalexin Monohydrate Imp. B (EP), Cefalexin Imp. B (EP), Cefradine Imp. A (EP), Cefadroxil USP Related Compound B, Cefadroxil USP RC B, 7-Aminodesacetoxycephalosporanic Acid, 7-ADCA, (6R,7R)-7-Amino-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid, 7-Aminodesacetoxycephalosporanic acid, Cephalexin related, Cefadroxil Related Compound B, Cefadroxil Monohydrate Impurity B, Cefalexin Monohydrate Impurity B, Cefradine Impurity A, Cefadroxil Impurity B, Cefalexin Impurity B
InChI-Formel InChI=1S/C8H10N2O3S/c1-3-2-14-7-4(9)6(11)10(7)5(3)8(12)13/h4,7H,2,9H2,1H3,(H,12,13)/t4-,7-/m1/s1
SMILES CC1=C(N2[C@H](SC1)[C@H](N)C2=O)C(=O)O
IUPAC-Name (6R,7R)-7-Amino-3-Methyl-8-Oxo-5-Thia-1-Azabicyclo[4.2.0]Oct-2-en-2-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 214.24
Menge 25 mg
Formelmasse 214.0412 g/mol