Learn More
7-Aminocephalosporansäure, 98 % (Trockengewicht), kann bis zu 2 % Wasser enthalten, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11418803
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11418803 1 g 1 Gramm
11428803 5 g 5 Gramm
11438803 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11418803 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10530.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 957-68-6
Summenformel C10H12N2O5S
Molekulargewicht (g/mol) 272.275
MDL-Nummer MFCD00005177
InChI-Schlüssel HSHGZXNAXBPPDL-HZGVNTEJSA-N
Synonym 7-aminocephalosporanic acid, 7-aca, 7-aminocephalosporinic acid, 7beta-aminocephalosporanic acid, 7-acs, unii-9xi67897rg, 7r-7-aminocephalosporanic acid, 7r-7-aminocephalosporanate, cephalosporanic acid, 7-amino, 6r,7r-3-acetoxymethyl-7-amino-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo 4.2.0 oct-2-ene-2-carboxylic acid
PubChem CID 441328
ChEBI CHEBI:2255
IUPAC-Name (6R,7R)-3-(Ccetyloxymethyl)-7-Amino-8-Oxo-5-Thia-1-Azabicyclo[4.2.0]Oct-2-en-2-Carbonsäure
SMILES CC(=O)OCC1=C(N2C(C(C2=O)N)SC1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Aminocephalosporanic acid
Schmelzpunkt >300°C
Hinweise zum Prozentgehalt (Trockengew.)
Menge 1 g
Beilstein 622638
Merck Index 14,434
Formelmasse 272.28
Reinheit (%) 98%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) May contain up to 2% water
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.