Learn More
7-Amino-alpha-tetralon, TRC
Artikelnummer. 30321600
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30321600 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30321600 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6300951G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Amino-alpha-tetralone
CAS 22009-40-1
Summenformel C10H11NO
Menge 1 g
Synonym 7-Amino-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone, 2-Amino-8-oxo-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene, 7-Amino-1-tetralone, 7-Amino-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one, 7-Amino-α-tetralone, NSC 301173
InChI-Formel InChI=1S/C10H11NO/c11-8-5-4-7-2-1-3-10(12)9(7)6-8/h4-6H,1-3,11H2
SMILES O=NN1[C@@H](CCC1)c2cnccc2
IUPAC-Name 7-Amino-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-on
Molekulargewicht (g/mol) 161.2