Learn More
7-Amino-4-(Trifluormethyl)cumarin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7024154
Click to view available options
Menge:
0.25 g
1 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
Artikelnummer. 11408337
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A18400.01
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 53518-15-3 | C10H6F3NO2 | 229.158 g/mol
7-Amino-4-(trifluoromethyl)coumarin is used in the synthesis of substrates for the fluorometric assay of proteolytic enzymes in biological fluids. It is suitable as laser dye.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
7-Amino-4-(trifluoromethyl)cumarin wird zur Synthese von Substraten für den fluorometrischen Assay proteolytischer Enzyme in biologischen Flüssigkeiten verwendet. Es ist als Laserfarbstoff geeignet.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylsulfoxid (25 mg/ml), Dimethylformamid (25 mg/ml) und Methanol (25 mg/ml). Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 53518-15-3
Summenformel C10H6F3NO2
Molekulargewicht (g/mol) 229.158
MDL-Nummer MFCD00006858
InChI-Schlüssel JBNOVHJXQSHGRL-UHFFFAOYSA-N
Synonym coumarin 151, 7-amino-4-trifluoromethyl coumarin, 7-amino-4-trifluoromethylcoumarin, 7-amino-4-trifluoromethyl-2h-chromen-2-one, 2h-1-benzopyran-2-one, 7-amino-4-trifluoromethyl, 7-amino-4-trifluoromethyl chromen-2-one, 7-amino-4-trifluoromethyl-2-benzopyrone, 7-amino-4-trifluoromethyl-chromen-2-one, pubchem8665, maybridge1_007017
PubChem CID 100641
ChEBI CHEBI:51772
IUPAC-Name 7-Amino-4-(trifluormethyl)chromen-2-on
SMILES C1=CC2=C(C=C1N)OC(=O)C=C2C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Amino-4-(trifluoromethyl)coumarin
Schmelzpunkt 222°C to 223°C
Menge 0.25 g
Beilstein 4456797
Löslichkeitsinformationen Soluble in dimethyl sulfoxide (25mg/ml),dimethyl formamide (25mg/ml),and methanol (25mg/ml). Insoluble in water.
Formelmasse 229.16
Reinheit (%) 99%