Learn More
Molecular Probes™ 7-Amino-4-Methylcoumarin, reference standard
Artikelnummer. 11554007
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
Artikelnummer. 11554007
Marke: Molecular Probes™ A191
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
7-Amin-4-methylcumarin, Referenzstandard
7-Amin-4-Methylcumarin (AMC) kann als Fluoreszenz-Referenzstandard für AMC-basierte Enzym-Substrate einschließlich AMC-basierter Caspase-Substrate verwendet werden. Die Fluoreszenzspektren von AMC unterliegen aufgrund der pH-abhängigen Protonierung/Deprotonation, wenn sie nahe oder über dem physiologischen pH-Wert gemessen werden, keiner Variabilität.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 100 mg
Produkttyp 7-Amino-4-Methylcoumarin
Molekulargewicht 175.2
Inhalt und Lagerung Lagerung bei Raumtemperatur und vor Licht geschützt
Versandbedingung Raumtemperatur
Marker oder Farbstoff Methylcumarin
Markertyp Coumarin Farbstoffe
Emission 430 nm
Anregung 351 nm
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.