Learn More
7-Amino-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10098329 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10098329 1 g Glasflasche 1 Gramm
10250070 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10098329 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 433260010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 22009-40-1 | C10H11NO | 161.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22009-40-1
Summenformel C10H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 161.20
MDL-Nummer MFCD07369817
InChI-Schlüssel IDNLVJHOEZJNHW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-amino-3,4-dihydronaphthalen-1 2h-one, 7-amino-1-tetralone, 7-amino-alpha-tetralone, 7-amino-3,4-dihydro-1 2h-naphthalenone, 1 2h-naphthalenone, 7-amino-3,4-dihydro, 7-amino-3,4-dihydronaphthalen-2 1h-one, 7-amino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, 7-amino-2,3,4-trihydronaphthalen-1-one, 7-amino-1-oxo-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 7-aminotetralone
PubChem CID 327177
IUPAC-Name 7-Amino-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-on
SMILES NC1=CC=C2CCCC(=O)C2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Amino-3, 4-dihydro-1(2H)-naphthalenone
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 138°C to 140°C
Farbe Gelb bis Braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 161.2
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 7-Amino-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.