Learn More
7-Acetyl-3,4-Dihydro-1,5-Benzodioxepin, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11421720
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11421720 1 g 1 Gramm
11431720 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11421720 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27040.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22776-09-6
Summenformel C11H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 192.214
MDL-Nummer MFCD00114700
InChI-Schlüssel VGRSZNPWUZDPCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin-7-yl ethan-1-one, 1-3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin-7-yl ethanone, 1-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 dioxepin-7-yl ethanone, 1-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4-dioxepin-7-yl ethanone, 7-acetyl-2h,3h,4h-benzo b 1,4-dioxepin, zlchem 1110, acmc-20apc2, 3,4-trimethylenedioxyacetophenone, 7-acetyl-3,4-dihydro-1,5-benzodioxepin, 7-acetyl-3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin
PubChem CID 2775272
IUPAC-Name 1-(3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-yl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=CC2=C(C=C1)OCCCO2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Acetyl-3,4-dihydro-1,5-benzodioxepin
Siedepunkt 120°C (0.5 mmHg)
Menge 1 g
Formelmasse 192.21
Reinheit (%) 96%