Learn More
Tocris Bioscience™ 7,8-Dihydroxyflavone
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18076002
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 18076002
Marke: Tocris Bioscience™ 3826/50
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
TrkB agonist
Tyrosine kinase receptor B (TrkB) agonist that binds to the extracellular domain of the receptor (Kd = 320 nM). Inhibits glutamate-triggered apoptosis in hippocampal neurons in vitro and in vivo. Exhibits neuroprotective effects in an HD mouse model.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 38183-03-8
Summenformel C15H10O4
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7, 8-Dihydroxyflavone
Menge 50 mg
Formelmasse 254.24
Reinheit >98%
Molekulargewicht 254.24