Learn More
7,8-Dihydroxyflavonhydrate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11357449
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11357449
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H27852.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 38183-03-8 | C15H10O4 | 254.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 38183-03-8
Summenformel C15H10O4
Molekulargewicht (g/mol) 254.24
MDL-Nummer MFCD00006836
InChI-Schlüssel COCYGNDCWFKTMF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7,8-dihydroxyflavone, 7,8-dihydroxy-2-phenyl-4h-chromen-4-one, 7,8-dihydroxy-flavone, 4h-1-benzopyran-4-one, 7,8-dihydroxy-2-phenyl, 7,8-dhf, 7,8-dihydroxy-2-phenyl-4-benzopyrone, 7,8-dihydroxy-2-phenyl-chromen-4-one, 7,8-dihydroxyflavone hydrate, chembl75267, 7,8-dihydroxy-2-phenyl-4h-1-benzopyran-4-one
PubChem CID 1880
IUPAC-Name 7,8-dihydroxy-2-phenyl-4H-chromen-4-one
SMILES OC1=CC=C2C(=O)C=C(OC2=C1O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7,8-Dihydroxyflavone hydrate
Schmelzpunkt 250°C to 252°C
Menge 1 g
Formelmasse 254.24 (Anhydrous)
Reinheit (%) 97%