Learn More
7,7-Dichlorbicyclo[3.2.0]hept-2-en-6-on, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11439036
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11439036 25 g 25 Gramm
11429036 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11439036 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17915.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5307-99-3
Summenformel C7H6Cl2O
Molekulargewicht (g/mol) 177.024
MDL-Nummer MFCD00013738
InChI-Schlüssel JBPBARAOHIDZPU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7,7-dichlorobicyclo 3.2.0 hept-2-en-6-one, 7,7-dichlorobicyclo 3.2.0 hept-2-ene-6-one, bicyclo 3.2.0 hept-2-en-6-one, 7,7-dichloro, 7,7-dichlorobicyclo 3,2,0 hept-2-en-6-one, acmc-20alxm, 6,6-dichlorobicyclo 3.2.0 hept-3-en-7-one, 7,7-dichlorobicyclo-3,2,0 hept-2-en-6-one, 7,7-dichlorobicyclo 3.2.0 hept-2-en-6-one #, bicyclo 3.2.0 hept-2-en-6-one,7,7-dichloro
PubChem CID 98378
IUPAC-Name 6,6-Dichlorobicyclo[3.2.0]hept-3-en-7-on
SMILES C1C=CC2C1C(=O)C2(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7,7-Dichlorobicyclo[3.2.0]hept-2-en-6-one
Siedepunkt 127°C to 128°C (25 mmHg)
Brechungsindex 1.515
Menge 25 g
Beilstein 2045059
Formelmasse 177.03
Reinheit (%) 97%