Learn More
7,7,8,8-Tetracyanochinodimethan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10503324 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 10503324
Marke: Thermo Scientific Acros 169360010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1518-16-7 | C12H4N4 | 204.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1518-16-7
Summenformel C12H4N4
Molekulargewicht (g/mol) 204.19
MDL-Nummer MFCD00011664
InChI-Schlüssel PCCVSPMFGIFTHU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7,7,8,8-tetracyanoquinodimethane, tcnq, tetracyanoquinodimethane, tetracyanoquinodimethan, 2,2'-cyclohexa-2,5-diene-1,4-diylidene dimalononitrile, tetracyano-p-quinodimethane, tetracyanoquinodimethan e, quinodimethan, tetracyano, propanedinitrile, 2,2'-2,5-cyclohexadiene-1,4-diylidene bis, 7,7,8,8-tetracyano-p-quinodimethane
PubChem CID 73697
ChEBI CHEBI:52445
IUPAC-Name 2-[4-(Dicyanomethyliden)cyclohexa-2,5-dien-1-yliden]propandinitril
SMILES C1=CC(=C(C#N)C#N)C=CC1=C(C#N)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7,7,8,8-Tetracyanoquinodimethane
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 287°C to 289°C
Farbe Braun-orange bis grün
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Fieser 01,1136; 12,464
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetomitrile,tetrahydrofuran and,dioxane
Formelmasse 204.19
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 7,7,8,8-Tetracyanoquinodimethane
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.