Learn More
Sharpsafe™ 7,5 l-Behälter für scharfe Gegenstände
Artikelnummer. 17681725
Click to view available options
:
Behälter für scharfe Gegenstände; Verschlussfarbe: Gelb
Artikelnummer. 17681725
Marke: Sharpsafe™ 51901430
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Die Sharpsafe™ Behälter der 5. Generation von VernaCare werden aus unserem recyceltem Material mit geringem CO2-Fußabdruck hergestellt und bieten eine sichere und nachhaltige Lösung für Ihre Anforderungen an die Abfallentsorgung scharfer Gegenstände.
  • Durch die Förderung von Wandel und wegweisender Produktinnovation können wir stolz ankündigen, die weltweit ersten nachhaltigen Einweg-Abfallbehälter für scharfe, klinische Abfälle auf den Markt gebracht zu haben.
  • Der Sharpsafe™ 7,5 l ist für laparoskopische Instrumente und Führungsdrähte in Operationssälen ausgelegt. Sobald der Behälter endgültig verschlossen wird, bietet der Deckel eine flüssigkeitsdichte Klebedichtung, um jegliches Austreten von Flüssigkeiten zu vermeiden.
  • 7,5 Liter-Sharpsafe™-Behälter sind speziell für die sichere Entsorgung von klinischen spitzen/scharfen Gegenständen und die Minimierung des Risikos von Verletzungen entwickelt worden. Das Design unserer Produkte zeigt unsere speziell entwickelten Funktionen, mit denen die Sicherheit unserer Benutzer gewährleistet wird. Unsere vier hörbaren Klicks bestätigen, dass der Deckel und die Basis sicher montiert und sicher für die Verwendung sind. Die temporäre und endgültige Verschlussfunktion bietet Sicherheit, wenn der Behälter in Gebrauch ist. Sobald der endgültige Verschluss aktiviert ist, kann kein weiterer Abfall hinzugefügt werden, um mögliche Verschüttungen und Überfüllung zu verhindern.
  • Die Behälter sind mit einem robusten, starren Gehäuse aus langlebigem, hochwertigem Recyclingmaterial gefertigt, das verhindert, dass scharfe Gegenstände durch die Behälterwand dringen.
  • Merkmale und Vorteile
    • Aus recyceltem Material mit geringem CO2-Fußabdruck
    • Geschützter Zugang für zusätzliche Sicherheit
    • Geschützter Zugang aus 100 % recyceltem Material
    • Besonders geeignet für Bereiche mit hohem Volumen.
    • Entwickelt für offene Zugangsbereiche wie die Notaufnahme
    • Durch den halb-lichtdurchlässigen Deckel ist der Inhalt sichtbar, wenn der Behälter voll ist.
    • Das eingeprägte Etikett bietet einen permanenten Audit Trail, der nicht entfernt werden kann.
    • Horizontaler Füllbereich
    • Temporäre und endgültige Verschlussfunktion
    • Einfache 4-Klick-Baugruppe
    • Entspricht den folgend aufgeführten Standards
    • ISO23907-1:2019
    • UN3292.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 7,5 l
Zertifizierung/Konformität UK Regulations, ISO23907-1:2019, UN3292
Verschlussfarbe Gelb
Farbe Grau
Menge 20/Karton
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sichere Entsorgung von scharfem klinischem Abfall
Produkttyp Behälter für scharfe Gegenstände