missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

7-[4-[4-(2,3-Dichlorphenyl)piperazin-1-yl]butoxy]chinolin-2(1H)-on, Mikromol™

Artikelnummer. 17963546
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17963546 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17963546 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0961.040025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.

7-[4-[4-(2,3-Dichlorphenyl)piperazin-1-yl]butoxy]chinolin-2(1H)-on
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Dehydro Aripiprazole
CAS 129722-25-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Dehydro Aripiprazole
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C23 H25 Cl2 N3 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 7-[4-[4-(2,3-Dichlorophenyl)piperazin-1-yl]butoxy]quinolin-2(1H)-one, Dehydroaripiprazole, Aripiprazole Related Compound G, Aripiprazole Imp E (EP), Aripiprazole Imp. E (EP), Aripiprazole USP Related Compound G, Aripiprazole USP RC G, Aripiprazole Related Compound G, Aripiprazole Impurity E
InChI-Formel InChI=1S/C23H25Cl2N3O2/c24-19-4-3-5-21(23(19)25)28-13-11-27(12-14-28)10-1-2-15-30-18-8-6-17-7-9-22(29)26-20(17)16-18/h3-9,16H,1-2,10-15H2,(H,26,29)
SMILES Clc1cccc(N2CCN(CCCCOc3ccc4C=CC(=O)Nc4c3)CC2)c1Cl
IUPAC-Name 7-[4-[4-(2,3-Dichlorphenyl)piperazin-1-yl]butoxy]-1H-chinolin-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 446.37
Menge 25 mg
Formelmasse 445.1324 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.