Learn More
7-(2-Chlorethyl)theophyllin, TRC
Artikelnummer. 30349035
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30349035 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30349035 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC98468050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-(2-Chloroethyl)theophylline
CAS 5878-61-5
Summenformel C9 H11 N4 O2 Cl
Menge 50 mg
Synonym 7-(2-Chloroethyl)-3,7-dihydro-1,3-dimethyl-1H-purine-2,6-dione, 7-(2-Chloroethyl)-1,3-dimethylxanthine, 7-(2-Chloroethyl)theophylline, 7-(Chloroethyl)theophylline, 7-(beta-Chlorethyl)theophylline, 7-(beta-Chloroethyl)theophylline, Benaphyllin, Benaphylline, Eupnophile, NSC 337614
InChI-Formel InChI=1S/C9H11ClN4O2/c1-12-7-6(8(15)13(2)9(12)16)14(4-3-10)5-11-7/h5H,3-4H2,1-2H3
SMILES CN1C(=O)N(C)c2ncn(CCCl)c2C1=O
IUPAC-Name 7-(2-Chlorethyl)-1,3-Dimethylpurin-2,6-Dion
Molekulargewicht (g/mol) 242.66
Formelmasse 242.0571