Learn More
7-(2-Chlorethyl)theophyllin, 97 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10051800 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10051800 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10051800 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 155750050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-(2-Chloroethyl)theophylline
Namenshinweis 97%
CAS 5878-61-5
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 122°C to 127°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C9H11ClN4O2
MDL-Nummer MFCD00005760
Menge 5 g
Merck Index 10, 2109
Synonym 7-2-chloroethyl theophylline, benaphyllin, eupnophile, 7-chloroethyl theophylline, theophylline, 7-2-chloroethyl, beta-chloroethyltheophylline, unii-y7202un6b7, 7-beta-chlorethyl theophylline, 7-chloroethyltheophylline, 1h-purine-2,6-dione, 7-2-chloroethyl-3,7-dihydro-1,3-dimethyl
InChI-Schlüssel QCIARNIKNKKHFH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1C2=C(C(=O)N(C1=O)C)N(C=N2)CCCl
IUPAC-Name 7-(2-Chlorethyl)-1,3-Dimethylpurin-2,6-Dion
Molekulargewicht (g/mol) 242.67
PubChem CID 1882
Formelmasse 242.67
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 7-(2-Chloroethyl)theophylline
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /