Learn More
7,12-Dimethylbenz[a]anthracen, TRC
Artikelnummer. 30384997
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30384997 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30384997 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD464500100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7,12-Dimethylbenzo(a)anthracene
CAS 57-97-6
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C20 H16
Menge 100 mg
Synonym 7,12-Dimethylbenz[a]anthracene, 7,12-DMBA, 9,10-Dimethyl-1,2-benz[a]anthracene, 9,10-Dimethyl-1,2-benzanthracene, DMBA, DMBA (pharmaceutical), DMBAn, NSC 408823
InChI-Formel InChI=1S/C20H16/c1-13-16-8-5-6-9-17(16)14(2)20-18(13)12-11-15-7-3-4-10-19(15)20/h3-12H,1-2H3
SMILES Cc1c2ccccc2c(C)c3c1ccc4ccccc34
IUPAC-Name 7,12-Dimethylbenzo[a]anthracen
Molekulargewicht (g/mol) 256.34
Formelmasse 256.1252
Reinheit (%) >95