Learn More
(6S)-4,5,6,7-Tetrahydro-1,3-benzothiazol-2,6-diamin, Mikromol™
Beschreibung
(6S)-4,5,6,7-Tetrahydro-1,3-benzothiazol-2,6-diamin
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (6S)-4,5,6,7-Tetrahydro-1,3-benzothiazole-2,6-diamine |
| CAS | 106092-09-5 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | (6S)-4,5,6,7-Tetrahydro-1,3-benzothiazole-2,6-diamine |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C7 H11 N3 S |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | Pramipexole Dihydrochloride Monohydrate Imp. A (EP), Pramipexole Imp. A (EP), Pramipexole USP Related Compound A, Pramipexole USP RC A, (S)-(−)-2,6-Diamino-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazole, Pramipexole Related Compound A, Pramipexole Dihydrochloride Monohydrate Impurity A, Pramipexole Impurity A |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H11N3S/c8-4-1-2-5-6(3-4)11-7(9)10-5/h4H,1-3,8H2,(H2,9,10)/t4-/m0/s1 |
| SMILES | N[C@H]1CCc2nc(N)sc2C1 |
| IUPAC-Name | (6S)-4,5,6,7-Tetrahydro-1,3-benzothiazol-2,6-diamin |
| Mehr anzeigen |