Learn More
(6R)-Tetrahydro-L-biopterinsulfat, TRC
Artikelnummer. 30425825
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30425825 2.5 mg 2.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30425825 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT2931752.5MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material (6R)-Tetrahydro-L-biopterin sulfate
CAS 103130-44-5
Summenformel C9 H15 N5 O3 . H2 O4 S
Menge 2.5 mg
Synonym 4(1H)-Pteridinone','2-amino-6-[(1R,2S)-1,2-dihydroxypropyl]-5,6,7,8-tetrahydro-','(6R)-','sulfate (1:1) (salt) (9CI), Sapropterin sulfate, (6R)-Tetrahydro-L-biopterin sulfate
InChI-Formel InChI=1S/C9H15N5O3.H2O4S/c1-3(15)6(16)4-2-11-7-5(12-4)8(17)14-9(10)13-7;1-5(2,3)4/h3-4,6,12,15-16H,2H2,1H3,(H4,10,11,13,14,17);(H2,1,2,3,4)/t3-,4+,6-;/m0./s1
SMILES C[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1CNC2=C(N1)C(=O)N=C(N)N2.OS(=O)(=O)O
IUPAC-Name (6R)-2-Amino-6-[(1R,2S)-1,2-dihydroxypropyl]-5,6,7,8-tetrahydro-1H-pteridin-4-on; Schwefelsäure
Molekulargewicht (g/mol) 339.33
Formelmasse 339.0849