Learn More
(6R)-5,6,7,8-Tetrahydrobiopterin Dihydrochlorid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15753447 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15753447 500 mg 500 Milligramm
15743447 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15753447 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 328875000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 69056-38-8 | C9H15N5O3·2HCl | 314.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 69056-38-8
Summenformel C9H15N5O3·2HCl
Molekulargewicht (g/mol) 314.17
InChI-Schlüssel RKSUYBCOVNCALL-NTVURLEBSA-N
Synonym sapropterin dihydrochloride, biopten, r-2-amino-6-1r,2s-1,2-dihydroxypropyl-5,6,7,8-tetrahydropteridin-4 3h-one dihydrochloride, kuvan, sapropterin hydrochloride, unii-rg277lf5b3, biopten tn, sapropterin hcl, 6r-tetrahydrobiopterin hydrochloride
PubChem CID 636369
ChEBI CHEBI:32120
IUPAC-Name (6R)-2-Amino-6-[(1R,2S)-1,2-dihydroxypropyl]-5,6,7,8-tetrahydro-1H-pteridin-4-on;dihydrochlorid
SMILES CC(C(C1CNC2=C(N1)C(=O)N=C(N2)N)O)O.Cl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (6R)-5,6,7,8-Tetrahydrobiopterin dihydrochloride
Schmelzpunkt 250.0°C to 255.0°C
Menge 500 mg
Merck Index 15,8505
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Formelmasse 314.17