Learn More
Brady™ Druckerbänder für Thermotransferdrucker der 6600 Serie, schwarz
Artikelnummer. 12729326 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Breite (angloamerikanisch):
2,36 in.
3,27 in.
4,33 in.
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Breite (angloamerikanisch) Packungsgröße
12729326 4,33 in. 1 Stück
11503854 2,36 in. 1 Stück
11513854 3,27 in. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12729326 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 110197
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    238.00 CHF
    214.28 CHF / 1 Stück
    Sparen 23.72 CHF
    9% Rabatt
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für den Thermodruck auf Brady Permasleeve und Heatex Hülsen. Die Brady™ Druckerbänder für Thermotransferdrucker der Serie 6600 sind dieselbeständig.
  • Formulierung: Harz
  • Kompatibel mit Thermotransferdruckern
Spezifikation
Produkttyp Drucker-Farbband
Farbe Schwarz
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermotransferdrucker
Material Polyester
Länge (angloamerikanisch) 984 ft.
Breite (angloamerikanisch) 4,33 in.
Länge (metrisch) 300,00 m
Breite (metrisch) 110 mm
Dicke (angloamerikanisch) 0,00018 in
Dicke (metrisch) 0.0045 mm
Durchmesser (metrisch) Innendurchmesser 25,4 mm
Abmessungen (L x B) 110.00 mm (W) x 300.00 m (L)
Beschreibung Farbband Serie: 6000
Bedruckbare Seiten Farbseite außen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kennzeichnung von Bauteilen und Geräten; Kennzeichnung von Daten- und Telekommunikationsgeräten; Kennzeichnung von Elektrogeräten; Kennzeichnung von Drähten und Kabeln
Menge Je 1
Alternate Part Number R6607