Learn More
Brady™ Druckerbänder für Thermotransferdrucker der 6600 Serie, schwarz
Descripción
- Formulierung: Harz
- Kompatibel mit Thermotransferdruckern
Especificaciones
Especificaciones
| Produkttyp | Drucker-Farbband |
| Farbe | Schwarz |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Thermotransferdrucker |
| Material | Polyester |
| Länge (angloamerikanisch) | 984 ft. |
| Breite (angloamerikanisch) | 2,36 in. |
| Länge (metrisch) | 300.00 m |
| Breite (metrisch) | 60 mm |
| Dicke (angloamerikanisch) | 0,00018 in |
| Dicke (metrisch) | 0.0045 mm |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?