Learn More
Brady™ Druckerbänder für Thermotransferdrucker der 6600 Serie, schwarz
Código de producto. 11503854
Cambiar vista
Click to view available options
Breite (angloamerikanisch):
2,36 in.
3,27 in.
4,33 in.
Tamaño de la unidad:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Breite (angloamerikanisch) unitSize
11503854 2,36 in. 1 Stück
11513854 3,27 in. 1 Stück
12729326 4,33 in. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11503854 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 110195
Lager vorrätig
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Für den Thermodruck auf Brady Permasleeve und Heatex Hülsen. Die Brady™ Druckerbänder für Thermotransferdrucker der Serie 6600 sind dieselbeständig.
  • Formulierung: Harz
  • Kompatibel mit Thermotransferdruckern
Especificaciones
Produkttyp Drucker-Farbband
Farbe Schwarz
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermotransferdrucker
Material Polyester
Länge (angloamerikanisch) 984 ft.
Breite (angloamerikanisch) 2,36 in.
Länge (metrisch) 300.00 m
Breite (metrisch) 60 mm
Dicke (angloamerikanisch) 0,00018 in
Dicke (metrisch) 0.0045 mm
Durchmesser (metrisch) Innendurchmesser 25,4 mm
Abmessungen (L x B) 60.00 mm (W) x 300.00 m (L)
Beschreibung Farbband Serie: 6000
Bedruckbare Seiten Farbseite außen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kennzeichnung von Bauteilen und Geräten; Kennzeichnung von Daten- und Telekommunikationsgeräten; Kennzeichnung von Elektrogeräten; Kennzeichnung von Drähten und Kabeln
Menge Je 1
Alternate Part Number R6600-60X300/O
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.