Learn More
Brady™ Druckerbänder für Thermotransferdrucker der 6400 Serie
Artikelnummer. 11559883
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
100 m x 110 mm
70 m x 110 mm
Packungsgröße:
1 BX
1 Stück
Artikelnummer. 11559883
Marke: Brady™ 620365
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Schwarzes Band für Brady™ BBP11 Drucker
Der Brady™ BBP11 Drucker ist ein kleiner und kompakter Desktop-Drucker, der qualitativ hochwertige Thermodruckverfahren zu niedrigen Kosten bietet. Der Drucker bietet eine hohe Leistung mit einer robusten und zuverlässigen Ausgabe mit einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 127 mm (5 Zoll) pro Sekunde. Er ist anwenderfreundlich und bietet schnelles Laden von Farbband und Medien. Der standardmäßige interne Ethernet-Anschluss ermöglicht eine einfache Integration in jede Anwendung.
  • Klein und kompakt, nur 101.6 mm (4 Zoll) breit
  • 300 dpi Druckauflösung
  • Breite Auswahl an bedruckbaren Materialien
  • Zuverlässig und langlebig
  • Viele Funktionen sind standardmäßig integriert, z. B. Ethernet (Netzwerk), dreifache Kommunikationsschnittstelle und doppelwandige Bauweise. Idealer Thermodrucker für Blut-, Gewebe- und Objektträgeretiketten in Krankenhäusern, im Gesundheitswesen und in medizinischen Labors.
Spezifikation
Produkttyp Farbband für Thermotransferdrucker
Farbe Blau
Zur Verwendung mit (Geräte) Brady 1244, Brady 1344
Länge (metrisch) 100 m
Breite (metrisch) 110 mm
Durchmesser (metrisch) 25,4 mm Innendurchmesser
Abmessungen (L x B) 100 m x 110 mm
Beschreibung Farbband für Thermotransferdrucker der Serie 6400, schwarz
Bedruckbare Seiten Tintenseite innen
Menge Je 1
Alternate Part Number R6401 110mmx110m /I