Learn More
YSI™ 626250 ProODO Kabel und Sonde
Click to view available options
Länge (metrisch) Kabel:
10 m
1 m
4 m
50 m
Länge (angloamerikanisch) Kabel:
3 ft.
13 ft.
32 ft.
164 ft.
Enthält:
Erkennungskappe
Sensorkappe und Kabelmanagement-Kit
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Ausschließlich zur Verwendung mit ProODO-Handmessgeräten.
- Zu den Baugruppen gehören ein optischer ProODO-Sensor und eine Sensorkappe
- Kabelkonfektionen über einen Meter umfassen auch ein Kabelmanagement-Kit
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | ±1 % mg/l |
| Länge (angloamerikanisch) Kabel | 3 ft. |
| Länge (metrisch) Kabel | 1 m |
| Temperaturbereich (metrisch) | 10 °C bis 40 °C |
| Zertifizierung/Konformität | RoHS, CE, WEEE, IP65 |
| Enthält | Erkennungskappe |
| Temperaturauflösung | 0,1 °C |
| Gewährleistung | 2 Jahre |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | DO-/Temperaturmessgerät |
| Sondentyp | ProODO |
| Mehr anzeigen |