Learn More
YSI™ DO-Kabel der Serie 60520 Pro
Artikelnummer. 15855547
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch) Kabel:
3.2 ft.
13 Fuß
328 ft.
Packungsgröße:
1 Stück
4 Meter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (angloamerikanisch) Kabel Packungsgröße
15855547 13 Fuß 4 Meter
11937127 328 ft. 1 Stück
11987117 3.2 ft. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15855547 Lieferant YSI™ Lieferanten-Nr. 605204
Bringen Sie Ihre Forschung im Bereich erneuerbare Energien voran
Verwenden Sie den Aktionscode 28029
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kompatibel mit den YSI Pro Plus- oder Pro20-Handgeräten
Easy user-replaceable sensor allows for quick sensor replacements, if needed. No tools necessary. One-year warranty.Measure pH quickly and easily with the 1001 sensor.The 605101 pH Sensor can be used with the YSI Professional Plus Multiparameter Handheld Instrument. Requires Cable/Probe Assembly.Item is heat packed in the winter months. Shipment must be made via 2-day or next day carrier during that time information.
Kabel über 1 m sind ebenfalls im Lieferumfang des Kabelmanagement-Kits 603062 enthalten.
Bestellinformation
Kabel werden OHNE Sensor geliefert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Kabelbaugruppe
Zur Verwendung mit (Anwendung) Temperatur- und DO-Messung
Länge (angloamerikanisch) Kabel 13 Fuß
Länge (metrisch) Kabel 4 m
Gewährleistung 2 Jahre
Zur Verwendung mit (Geräte) Professional Plus or Pro20 instrument