Learn More
3M™ 6000 Serie wiederverwendbares Halb-Gesichtsstück
Artikelnummer. 11753353
Click to view available options
:
Size: Medium; Color: Grey
Artikelnummer. 11753353
Marke: 3M™ 7000146847
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Atemschutz-Halbmasken der Serie 6000 sind kostengünstig, wartungsarm und extrem leicht. Die wiederverwendbare Atemschutzmaske der Serie 6000Q, mit Sonde, wird nur zur quantitativen Prüfung der Passform verwendet.
Wiederverwendbare Halbmasken sind wirtschaftlich, wartungsarm, einfach zu handhaben und extrem leicht. Für mehr Komfort und Flexibilität ist die Verwendung mit 3M™ Druckluftsystemen möglich.
  • Bajonettanschlusssystem ermöglicht Verbindung mit einer großen Auswahl an doppelten, leichten Filtern zum Schutz vor Gasen, Dämpfen und Partikeln
  • Doppelfilterkonstruktion für geringeren Atemwiderstand.
Diese Sicherheitsprodukte müssen gemäß den OSHA-Regeln sowie den Gebrauchsanweisungen, Warnungen und Einschränkungen, die jedem Produkt beiliegen, verwendet werden. Falscher Gebrauch kann zu Krankheit oder Tod führen.
Compliance
NIOSH approved under 42 CFR 84 standard for use against a variety of respiratory hazards when used as designed with appropriate cartridges and filters; in Canada, CSA standard Z94.4 and applicable local government requirements must be met for approval.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Grau
Material Thermoplastisches Elastomer
Produkttyp Atemschutz-Halbmaske
Zur Verwendung mit (Anwendung) Montage, Reinigung, Abbiss, Instandhaltung, Mahlen, Geräteeinsatz, Lackierung, Sanierung, Schleifen, Schweißen
Modell K6200
Suspensionstyp 4-Punkt