Learn More
3M™ Atemschutz-Vollmasken der Serie 6000
Click to view available options
:
Modell: 6700
Beschreibung
- Große Scheibe für großes Sichtfeld und uneingeschränkte Sicht
- Ausgewogenes Design mit Silikondichtung für mehr Komfort und Langlebigkeit
- Der einzigartige mittlere Adapter leitet die ausgeatmete Luft und Feuchtigkeit nach unten, reduziert Ventilverschmutzungen und erleichtert die schnelle und einfache Reinigung
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EN 136:1998 (Klasse 1) |
| Anschlusstyp | Bajonett |
| Farbe | Hellgrau |
| Material | Silikon, thermoplastisches Elastomer |
| Produkttyp | Reusable Full Face Mask Respirator |
| Größe | Klein |
| Maskentyp | Voll |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | For construction applications |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Filter der Serie 200 und Kassetten der Serie 600 |
| Befestigungsform | 4-Punkt |
| Mehr anzeigen |