Learn More
600MV Redox-Oxidations-/Reduktionsstandard (ORP) bei 25 °C, Reagecon
Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
Beschreibung
- Redox-Referenzstandard, Redox-Referenzmaterial.
- Dient als Kontroll- oder Referenzmaterial und nicht als Kalibrierstandard, da die Redox-Reaktion eine absolute Messung ist und die Messelektrode nicht kalibriert werden muss.
- Steuert die Funktionalität der Mess- und Referenzelektrode, die Analytiktechnik, die Umgebungsbedingungen und den Betrieb des Messgerätes.
- Dieser 600 mV Redox (ORP)-Standard ist auf ± 5 mV genau und garantiert Stabilität über die gesamte Haltbarkeit, auch nach dem Öffnen der Flasche.
- Der angegebene 600 mV-Wert bezieht sich auf die Potentiale der Platinelektrode v Ag/AgCl Referenzelektrode (3M KCl).
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Genauigkeit ± 5 mV bei 25 °C |
| Verpackung | HDPE-Flasche GL45 |
| Concentration or Composition Notes | 600 mV (± 5 mV) |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Konzentration | 600 mV (± 5 mV) |
| Menge | 500 ml |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: sulphuric acid, irontrichloride