Learn More
Hamilton™ TLC Gastight™ Spritzen: Anschlusstyp RN
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2,5 μl
5 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Halbhub-Version der Original Icroliter-Spritzen der Serie 700
- Ideal für die Abgabe von Volumina von 0.25 μl bis 5 μl
- Aufgrund der kurzen Hublänge und des verstärkten Kolbens häufig in Anwendungen verwendet, bei denen eine einhändige Bedienung erforderlich ist
Spezifikation
Spezifikation
| Kanülen-Gauge | 22 s G |
| Volumen (metrisch) | 5 μl |