Learn More
PURUS™ 60-Schichtige EnviroTack™ Kontaminationskontrollmatten, High Tack
Artikelnummer. 31789582 Alle ansehen Purus Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Packungsgröße:
4 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
31789582 Weiß 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31789582 Lieferant PURUS™ Lieferanten-Nr. PS 2430 64 WHT
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    122.77 CHF
    98.93 CHF / 4 Stück
    Sparen 23.84 CHF
    19% Rabatt
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
PURUS EnviroTack™ Matten sind ein Verschmutzungskontrollprodukt, das erneuerbare, pflanzenbasierte Materialien enthält und eine umweltfreundliche Alternative für sozial verantwortliche Organisationen darstellt.
Ausschließlich aus PURUS™, EnviroTack™ Matten sind Verschmutzungskontrollprodukte, die gentechnikfreie, pflanzenbasierte erneuerbare Materialien enthalten und eine umweltfreundliche Alternative zur Entfernung von Schmutz und Staub von Fußgängerverkehr und Ausrüstungsrädern bieten.
Umweltfreundlich und enthält ein proprietäres, gentechnikfreies, pflanzenbasiertes erneuerbares Material, das die CO2-Emissionen während des Herstellungsprozesses reduziert.
  • Stark und effektiv und liefert zuverlässige und hochwertige Leistung
  • Konsistente Klebstoffabdeckung für maximale Leistung jeder Schicht
  • Kann in herkömmlichen Kunststoffrecyclingströmen recycelt werden
  • Nummerierte Registerkarten mit niedrigem Profil sorgen für die Entfernung von einer Schicht nach der anderen und geben die Anzahl der verbleibenden Schichten an
  • PURUS EnviroTack™ Matten entfernen und enthalten Schmutz, und Matten sind in 30- oder 60-Schicht-Versionen erhältlich
  • Jede Schicht der Matte ist vollständig mit einem Partikel-Greifkleber beschichtet und aus niedrigdichtem Polyethylenfilm gefertigt
  • Ein niedrig auffälliger nummerierter Tab zeigt die Anzahl der verbleibenden Schichten an und stellt sicher, dass er einzeln entfernt wird
  • Enthält gentechnikfreies, erneuerbares, pflanzenbasiertes Cardia-Material Biohybrid™ , das CO2-Emissionen reduziert
  • Klebebeschichtete Matten liefern dieselbe zuverlässige und hochwertige Leistung
  • Erdfreundlich, ohne mehr zu bezahlen
  • Verbessert Ihr Unternehmensimage, indem Sie Ihren CO₂-Fußabdruck verringern
  • Unterstützt durch Purus den erstklassigen Service und Kundensupport von International
  • Kann in herkömmlichen Kunststoffrecyclingströmen recycelt werden
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Abmessungen (L x B) 24 x 30 in.
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pharmazeutische, Biotech-, Semi-Condutor-, Reinräume und industrielle Anwendungen
Menge 60 Blatt/Matte, 4 Matten/Karton
Dicke (angloamerikanisch) Film: 1,3 mm, Klebstoff: 0,3 mm
Dicke (metrisch) Film: 33 μm, Klebstoff: 8 μm
Farbe Weiß
Länge (angloamerikanisch) 24 in.
Länge (metrisch) 610 mm
Material LDPE-Mischung
Typ Kontaminationskontrollmatte
Breite (angloamerikanisch) 30 in.
Breite (metrisch) 762 mm