Learn More
Clinisafe™ 60 L Clinical Waste Container
Click to view available options
Verschlussfarbe:
Blau
Gelb
Rot
Violett
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Clinisafe™ bietet eine nachhaltige Lösung für die klinische Abfallwirtschaft auf dem Markt, die Ihre CO2-Bilanz senkt und Ihnen auf dem Weg zu Netto-Null hilft.
- Der 60-Liter-Clinisafe™ -Behälter wurde speziell für die sichere Entsorgung von nicht scharfen klinischen Abfällen entwickelt.
- Die große Kapazität und der offene Eingang ermöglichen eine sichere und einfache Entsorgung einer Reihe von Behältern. Der Deckel kann vorübergehend geschlossen werden, um den Inhalt zu verdecken, wenn er nicht verwendet wird, und für den Transport zur Endlagerung sicher verschlossen werden.
- Merkmale und Vorteile
- Aus recyceltem Material mit geringem CO2-Fußabdruck
- Hochdichte, auslaufsichere hermetische Dichtung
- Vorübergehender Verschluss und 4-Klick-Endverschluss zur Vermeidung von Verschüttungen und Überfüllung
- Gut sichtbare Fülllinie und großer Füllbereich
- Tragegriff für einfachen Transport
- Große Öffnung
- Entspricht UN3293
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 60 l |
| Zertifizierung/Konformität | UK Regulations, UN3293 |
| Verschlussfarbe | Rot |
| Farbe | Grau |
| Abmessungen (L x B x H) | 395 x 300 x 670 mm |
| Menge | 10/Karton |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sichere Entsorgung von nicht scharfen/spitzen klinischen Abfällen |
| Produkttyp | Abfallbehälter |