Learn More
Abnova™ 6 x DNA-Ladefarbstoff
Artikelnummer. 16042545
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
4 mL
Packungsgröße:
4 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16042545 4 mL 4 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16042545 Lieferant Abnova™ Lieferanten-Nr. D0008.4mL
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
6 x DNA-Ladefärbemittel ist nützlich für das Laden von DNA-Proben in Wells auf Agarose-Gelelektrophorese. Es enthält EDTA, Glycerin, Bromphenolblau und 10 mmol Tris-HCl (pH 8,0).
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) PCR, Elektrophorese
Menge 4 mL
Lagerungsbedingungen Bei Raumtemperatur lagern. Langzeitlagerung bei -20 °C