Learn More
Ohaus™ 6 Zentrifugenröhrchen-Adapter, Frontier™ R-A12x5/14MS Rotoren
Artikelnummer. 15876632 Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
6 x 1.0 ml
6 x 1.8 ml
Packungsgröße:
6 Stück
Artikelnummer. 15876632
Marke: Ohaus™ 30130888
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Vereinfachen Sie das Zentrifugieren von Röhrchen, die kleiner sind als die ursprüngliche, bereitgestellte Trägerfläche für Frontier™ R-A12x5/14MS Rotoren
  • Ermöglicht die Verwendung von Zentrifugenröhrchen, die kleiner sind als der im Rotorträger vorgesehene Platz
  • Geeignet für den Einsatz in Frontier™ R-A12x5/14MS Rotoren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 6 x 1.8 ml
Max. Röhrchendurchmesser 12,6 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) R-A12x5/14MS Rotor
Beschreibung Konisch
Anzahl Plätze 1
Anzahl pro Packung 6