Learn More
Ohaus™ 6 Zentrifugenröhrchen-Adapter, Frontier™ R-A12x2/18MI Rotoren
Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1 x 1.5 ml
Packungsgröße:
6 Stück
Beschreibung
- Ermöglicht die Verwendung von Zentrifugenröhrchen, die kleiner sind als der im Rotorträger vorgesehene Platz
- Für über 16000 x G
- Geeignet für den Einsatz in Frontier™ R-A12x2/18MI Rotoren
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 1 x 1.5 ml |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | R-A12x2/18MI-Rotor |
| Beschreibung | Adapter, 1 x 1,5 ml für über 16000 xg, 6/Packung |
| Anzahl Plätze | 1 |
| Anzahl pro Packung | 2 |