Learn More
6-(Trifluormethyl)-uracil, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11460790
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11460790 5 g 5 Gramm
11450790 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11460790 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 044467.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 672-45-7
Summenformel C5H3F3N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 180.09
MDL-Nummer MFCD01011762
InChI-Schlüssel IROWWTVZNHKLLE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-trifluoromethyl uracil, 2,4-dihydroxy-6-trifluoromethylpyrimidine, 6-trifluoromethyl pyrimidine-2,4-diol, uracil, 6-trifluoromethyl, 6-trifluoromethyl-pyrimidine-2,4-diol, 6-trifluoromethyl pyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 6-trifluoromethyl, 6-trifluoromethyluracil, 6-trifluoromethyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione, 6-trifluoromethyl-1h-pyrimidine-2,4-dione
PubChem CID 233890
SMILES FC(F)(F)C1=CC(=O)NC(=O)N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6- (Trifluoromethyl)uracil
Menge 5 g
IUPAC-Name 6-(Trifluormethyl)-1H-Pyrimidin-2,4-Dion
Formelmasse 180.08
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver