Learn More
6-(Trifluormethyl)pyridin-3-Sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15488745
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15488745 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15488745 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H34033.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
6-Trifluormethyl-3-Pyridinsulfonylchlorid ist eine Chemikalie, die zur Herstellung von polyzyklischen N-Sulfonamido-Pyrazolylverbindungen zur Behandlung von kognitiven Störungen verwendet wird.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter dicht halten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-(Trifluoromethyl)pyridine-3-sulfonyl chloride
CAS 959996-58-8
Schmelzpunkt 42°C to 45°C
Summenformel C6H3ClF3NO2S
MDL-Nummer MFCD10699112
Menge 1 g
UN-Nummer UN3261
Synonym 6-trifluoromethyl pyridine-3-sulfonyl chloride, 6-trifluoromethyl-3-pyridinesulfonyl chloride, 3-pyridinesulfonylchloride,6-trifluoromethyl, chloro 6-trifluoromethyl 3-pyridyl sulfone, 3-pyridinesulfonyl chloride, 6-trifluoromethyl
InChI-Schlüssel NSGLNIQAWVNZFB-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=NC=C1S(=O)(=O)Cl)C(F)(F)F
IUPAC-Name 6-(trifluormethyl)-pyridin-3-sulfonylchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 245.6
PubChem CID 45594311
Formelmasse 245.61
Reinheit (%) 97%